Kluczowe dokumenty
59686-U
Supelco
Supel BioSPME 96-Pin Device Positioning Adapter
Synonim(y):
Supel BioSPME 96-Pin Device Positioning Adapter
About This Item
Kod UNSPSC:
41104018
NACRES:
NB.21
opakowanie
pkg of 1 ea
Poziom jakości
Zastosowanie
clinical
pharmaceutical
kompatybilność
for use with (Supel BioSPME 96-Pin Device)
for use with (automated robotic liquid handling systems)
Opis ogólny
The Supel BioSPME 96-Pin Device Positioning Adapter is used to securely and accurately position the Supel BioSPME 96-Pin Device into the robotic deck during the automated solid phase microextraction (SPME) workflow. The adapter should be situated in a position on the automation deck where the BioSPME device will rest while not in use (i.e. before the extraction workflow begins, after the extraction workflow is completed, and/or during steps when the grippers are needed to perform an alternative action).
Polecane produkty
Supel BioSPME 96-Pin Devices 59680-U and 59683-U
Informacje prawne
Supel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Analiza porównawcza urządzenia Supel™ BioSPME 96-Pin z techniką szybkiej dializy równowagowej pod kątem dokładności mierzonych wartości, czystości próbki i czasu przepływu pracy w wiązaniu białek leków.