Kluczowe dokumenty
59531-U
Supelco
SUPELCOSIL Suplex pKb-100 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm Supelguard Guard Cartridge pkg of 2 ea, Guard Cartridge holder required for use
Synonim(y):
TM=["SUPELCOSIL"]TM=["Suplex"]pKb-100 TM=["Supelguard"]Filter
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
SUPELCOSIL Suplex pKb-100 Supelguard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm, pkg of 1 kit
Materiały
stainless steel column
agency
suitable for USP L68
linia produktu
SUPELCOSIL
Właściwości
endcapped: no
opakowanie
pkg of 1 kit
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
2 cm × 4 mm
powierzchnia
170 m2/g
Matryca
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
amide, alkyl phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
120 Å
pH robocze
2-7.5
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Przypis
Kit includes one cartridge, a stand-alone holder, a piece of tubing, and 2 nuts and ferrules.
Informacje prawne
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)