Kluczowe dokumenty
58934C40
Supelco
SUPELCOSIL Suplex pKb-100 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4 mm, HPLC Column
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
SUPELCOSIL Suplex pKb-100 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4 mm
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L68
linia produktu
SUPELCOSIL
Właściwości
endcapped: no
producent / nazwa handlowa
SUPELCOSIL
opakowanie
1 ea of
zakres etykietowania
12.5% carbon loading
Parametry
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
25 cm × 4 mm
powierzchnia
170 m2/g
pokrycie powierzchni
surface coverage 3.4 μmol/m2
Matryca
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
amide, alkyl phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
120 Å
zakres pH
2-7.5
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Suplex pKb-100 columns feature the same bonded phase functionality as SUPELCOSIL LC-ABZ columns. These specially deactivated columns differ in that Suplex pKb-100 is not endcapped, while SUPELCOSIL LC-ABZ is endcapped. The absence of the end-capping reagent results in better performance from Suplex pKb-100 for the strongest basic compounds, while LC-ABZ is preferred when the sample also contains acids and/or zwitterions.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)