58696-U
PTFE Tubing
L × O.D. × I.D. 50 ft × 1/16 in. × 0.031 in.
Synonim(y):
Wąż z politetrafluoroetylenu
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32119290
NACRES:
SB.52
Polecane produkty
Parametry
500 psi max. pressure
dł. × śr. zewn. × śr. wewn.
50 ft × 1/16 in. × 0.031 in.
Opis ogólny
Economical, flexible PTFE tubing is ideal for use at pressures up to 500 psi (35 kg/cm2). Use in automatic analyzer, postcolumn reaction, preparative scale systems, in-stream sampling devices, and when monitoring physiologically important compounds.
The maximum recommended operating temperature for PTFE is 200 °C, but short term exposure to higher temperatures seldom causes damage.
The maximum recommended operating temperature for PTFE is 200 °C, but short term exposure to higher temperatures seldom causes damage.
Zastosowanie
- W jaki sposób zmiany geometrii kolumny i współczynnika upakowania mogą pięćdziesięciokrotnie zwiększyć obciążenie próbki i przepustowość w chromatografii przeciwprądowej: Badania te omawiają optymalizację geometrii kolumny i proporcji upakowania w chromatografii przeciwprądowej, zwiększając obciążenie próbki i przepustowość przy użyciu rurek PTFE, które służą jako elastyczne i chemicznie obojętne medium do pracy (Peng et al., 2018).
- Sekwencyjna woltamperometria z anodowym strippingiem iniekcyjnym z przepływem monosegmentowym i trawieniem UV in-line do oznaczania Zn(II), Cd(II), Pb(II) i Cu(II) w próbkach wody...: Niniejsze badanie przedstawia metodę wykorzystującą rurki PTFE w systemie sekwencyjnego wtrysku do analizy metali ciężkich w próbkach wody, podkreślając odporność rurek na warunki korozyjne i ich rolę w transporcie próbek (Siriangkhawut et al., 2011).
- Fotoindukowana fluorescencja magnezowych pochodnych antybiotyków tetracyklinowych w próbkach ścieków..: W tym artykule zbadano zastosowanie rurek PTFE w układzie do wykrywania antybiotyków w ściekach za pomocą fluorescencji indukowanej światłem, ilustrując użyteczność PTFE w utrzymywaniu integralności próbki w warunkach fotochemicznych (Pena i in., 2010).
- Chemiluminescencyjne oznaczanie triklosanu metodą fototransformacji w przepływie on-line: Badania nad fotochemiczną transformacją online triklosanu, wykorzystujące rurki PTFE w systemie detekcji chemiluminescencyjnej, podkreślają jego skuteczność w obsłudze próbek i ograniczaniu reakcji (Song et al., 2007).
- Wysokosprawna chromatografia cieczowa: fotochemiczna redukcja w warunkach tlenowych do oznaczania witamin z grupy K z wykorzystaniem detekcji fluorescencyjnej...: W badaniu zastosowano rurki PTFE w systemie HPLC do fotochemicznej redukcji witamin, wykazując rolę rurek w zwiększaniu czułości wykrywania i zapobieganiu degradacji próbki (Pérez-Ruiz et al., 2007).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
58696-U | 4061833463840 |