Z609692
Bohlender™ PTFE tubing
I.D. × O.D. 0.3 mm × 0.6 mm, L 10 m
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 10 m
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
Bohlender
dostępność
not available in USA and Canada
śr. wewn. × śr. zewn.
0.3 mm × 0.6 mm
Długość
10 m
rozmiar ścianki
0.15 mm
Powiązane kategorie
Informacje prawne
Bohlender is a trademark of Bohlender GmbH
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z609692-1PAK | 4061834235965 |