Kluczowe dokumenty
58697-U
PTFE Tubing
L × O.D. × I.D. 50 ft × 1/16 in. × 0.023 in.
Synonim(y):
Rurki PTFE
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32119290
NACRES:
SB.52
Parametry
500 psi max. pressure
dł. × śr. zewn. × śr. wewn.
50 ft × 1/16 in. × 0.023 in.
Opis ogólny
Economical, flexible PTFE tubing is ideal for use at pressures up to 500 psi (35 kg/cm2). Use in automatic analyzer, postcolumn reaction, preparative scale systems, in-stream sampling devices, and when monitoring physiologically important compounds.
The maximum recommended operating temperature for PTFE is 200 °C, but short term exposure to higher temperatures seldom causes damage.
Zastosowanie
  • Czułe wykrywanie nanoPET metodą kolorymetryczną reagującą na pH w oparciu o katalizę z podwójnym enzymem: W badaniu tym zastosowano bromokrezol fioletowy do czułego wykrywania zanieczyszczeń, wykorzystując jego właściwości kolorymetryczne reagujące na pH w nowatorskim podejściu do monitorowania środowiska, które ma kluczowe znaczenie dla wykrywania nanozanieczyszczeń w próbkach środowiskowych (Zhan et al., 2024).
  • Nieinwazyjna kolorymetryczna detekcja kwasu octowego w ludzkim oddechu w oparciu o folię kompozytową Alginian/Ni-Al-LDH/Dye: Integruje fiolet bromokrezolowy w biokompozycie do nieinwazyjnego wykrywania kwasu octowego, pokazując jego potencjał w diagnostyce medycznej i monitorowaniu zaburzeń metabolicznych (Zakaria et al., 2023).
  • Wskaźnik świeżości ryb do wykrywania jakości ryb podczas przechowywania: Wykorzystuje purpurę bromokrezolową jako wskaźnik kolorymetryczny do oceny świeżości ryb, oferując cenne narzędzie do zapewnienia bezpieczeństwa i jakości żywności w przemyśle owoców morza (Kim et al., 2023).
  • Dostosowany protokół ilościowego testu zakwaszenia ryzosfery: Podkreśla zastosowanie purpury bromokrezolowej w badaniach ekologicznych, w szczególności w badaniu zdrowia gleby i interakcji roślin, co ma kluczowe znaczenie dla nauk rolniczych (Omer et al., 2023).
  • Halochromowe tekstylia do wykrywania w czasie rzeczywistym niebezpiecznych chemikaliów i ochrony osobistej: Demonstruje zastosowanie purpury bromokrezolowej w opracowywaniu halochromowych tekstyliów, które zmieniają kolor w odpowiedzi na narażenie chemiczne, co ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa w niebezpiecznych środowiskach (Leite et al., 2023).
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 5
1 of 5