Kluczowe dokumenty
Z609706
Bohlender PTFE tubing
I.D. × O.D. 0.5 mm × 1.0 mm, L 10 m
Synonim(y):
PTFE Tubing
About This Item
Kod UNSPSC:
41105108
NACRES:
NB.35
opakowanie
pkg of 10 m
producent / nazwa handlowa
Bohlender
dostępność
not available in USA and Canada
śr. wewn. × śr. zewn.
0.5 mm × 1.0 mm
Długość
10 m
rozmiar ścianki
0.25 mm
Informacje prawne
Bohlender is a trademark of Bohlender GmbH
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 3
1 of 3
PTFE Tubing L × O.D. × I.D. 10 ft × 1/16 in. × 0.023 in.
58701
PTFE Tubing
PTFE Tubing L × O.D. × I.D. 50 ft × 1/16 in. × 0.012 in.
58698-U
PTFE Tubing