Z609730
Bohlender™ PTFE tubing
I.D. × O.D. 1.5 mm × 2.5 mm, L 10 m
About This Item
Kod UNSPSC:
41105108
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 10 m
producent / nazwa handlowa
Bohlender
dostępność
not available in USA and Canada
śr. wewn. × śr. zewn.
1.5 mm × 2.5 mm
Długość
10 m
rozmiar ścianki
0.5 mm
Informacje prawne
Bohlender is a trademark of Bohlender GmbH
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z609730-1PAK | 4061833570210 |