Kluczowe dokumenty
29024-U
PTFE Packed Column Ferrule
1/4 in. O.D. Column
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
PTFE Packed Column Ferrule, 1/4 in. Column O.D., 1/4 in. O.D. Column
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
metody
active air sampling: suitable
śr. wewn.
1/4 in.
Zastosowanie
air monitoring
environmental
industrial hygiene
kompatybilność
1/4 in. O.D. Column
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
Material Composition: PTFE
Maximum Temperature: 250 °C
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)