581512-U
Ascentis® Si (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Ascentis® Si HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L3
linia produktu
Ascentis®
Właściwości
endcapped: no
producent / nazwa handlowa
Ascentis®
opakowanie
1 ea of
Parametry
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
dł. × śr. wewn.
15 cm × 4.6 mm
powierzchnia
450 m2/g
zanieczyszczenia
<5 ppm metals
Matryca
fully porous particle
silica gel high purity, spherical
grupa aktywna macierzy
silica phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
100 Å
Zakres roboczy pH
2-6
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Opis ogólny
The Ascentis Si is a high loading capacity silica with excellent peak shape. The Ascentis Si performs in both normal-phase and HILIC/ANP (aqueous normal phase) mode.
Informacje prawne
Zastosowanie
kartridż do prekolumny
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Protokoły
Polar Compound Retention using Aqueous Normal-Phase (ANP/HILIC) Chromatography
Separation of (±)-α-Tocopherol, analytical standard; Menadione (K3), analytical standard; (+)-γ-Tocopherol, analytical standard; Cholecalciferol (D3), analytical standard
Powiązane treści
Separation of Astaxanthin; Xanthophyll
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCGlobal Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
581512-U | 4061838549259 |