G005685
Analiza HPLC karotenoidów metodą chromatografii w fazie normalnej na 2445 Si
application for HPLC
About This Item
Polecane produkty
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Ascentis Si, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (581512-U)
mobile phase: [A] hexane; [B] ethyl acetate; [C] isopropanol; (85:10:5, A:B:C)
flow rate: 1.0 mL/min
column temp.: 30 °C
detector: UV, 450 nm
injection: 10 μL
sample: 50-100 μg/mL hexane
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Analit
Standardowe
kolumna analityczna
składnik fazy ruchomej
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)