Kluczowe dokumenty
1.08641
Supelco
Pasta do wykrywania wody N
About This Item
Kod UNSPSC:
12352401
NACRES:
NB.21
pH
11 ( in H2O, suspension)
Poziom jakości
gęstość
1.6 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
no temp limit
Komentarz do analizy
Przydatność do wykrywania wody: zgodna
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)