581394-U
Discovery® HS C18 (10 µm) HPLC Columns
L × I.D. 1 cm × 21.2 mm HPLC Prep Guard Cartridge
About This Item
Polecane produkty
product name
Discovery® HS C18 Prep Guard Cartridge, 10 μm particle size, L × I.D. 1 cm × 21.2 mm
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L1
opis
Prep Cartridge
linia produktu
Discovery®
Właściwości
endcapped
opakowanie
pkg of 1 ea
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
dł. × śr. wewn.
1 cm × 21.2 mm
powierzchnia
300 m2/g
macierz
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) phase
wielkość cząstki
10 μm
wielkość porów
120 Å
pH robocze
2-8
Zastosowanie
food and beverages
kompatybilność
use to protect Discovery HS C18 Prep
metoda separacji
reversed phase
Powiązane kategorie
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?