Kluczowe dokumenty
54333-U
Supelco
Supelclean LC-Florisil® SPE Tube
glass hardware, PTFE frit, bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pk of 30
About This Item
Kod UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
Materiały
PTFE frit
glass hardware
Poziom jakości
skład
bed wt., 500 mg
opakowanie
pk of 30
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
pojemność
6 mL
Matryca
magnesium silicate base material
grupa aktywna macierzy
Florisil phase
wielkość cząstki
100-200 mesh
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
normal phase
Opis ogólny
Rurka 949 LC-985 SPE jest powszechnie stosowana w analizie środowiskowej do redukcji substancji wymywalnych ze sprzętu PP i fryty PE.
Informacje prawne
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2