Kluczowe dokumenty
54040-U
Supelco
SPE tube
Si/44%H2SO4/Si SPE Tube, volume 12mL, pk of 20 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
Nazwa produktu
12mL Si/44%H2SO4/Si SPE Tube, size 12 mL, 0.2 g (Silica), 3 g (44% H2SO4 Silica), 0.2 g (Silica), pk of 20 ea
Poziom jakości
skład
, 0.2 g (Silica)
, 3 g (44% H2SO4 Silica)
opakowanie
pk of 20 ea
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
rozmiar
12 mL
Zastosowanie
food and beverages
temp. przechowywania
2-8°C
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yuki Haga et al.
Environmental science and pollution research international, 25(17), 16446-16454 (2018-04-16)
In this study, we analyzed hydroxylated polychlorinated biphenyls (OH-PCBs) in urine of both PCB transport workers and PCB researchers. A method to monitor OH-PCB in urine was developed. Urine was solid-phase extracted with 0.1% ammonia/ methanol (v/v) and glucuronic acid/sulfate
Global Trade Item Number
SKUGTIN
54040-U4061834400097