Kluczowe dokumenty
57145-U
Supelco
SPE tube
Si/1G-44%H2SO4/Si, volume 12mL, pk of 20 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
Nazwa produktu
12mL Si/1G-44%H2SO4/Si SPE Tube,
Materiały
polypropylene tube
Poziom jakości
skład
bed wt., 1 g
opakowanie
pk of 20
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
grupa aktywna macierzy
silica bonding
Zastosowanie
food and beverages
temp. przechowywania
2-8°C
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)