Kluczowe dokumenty
54039-U
Supelco
SPE tube
10%AGNO3/44%H2SO4/SI, volume 12mL
Synonim(y):
12mL 10% silver nitrate/44% sulfuric acid SPE tube
About This Item
Kod UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
Nazwa produktu
12mL 10%AGNO3/44%H2SO4/SI SPE Tube, pk of 20 ea
opakowanie
pk of 20 ea
Poziom jakości
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
Zastosowanie
food and beverages
temp. przechowywania
2-8°C
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)