Kluczowe dokumenty
21334-U
Supelco
Silica Gel
44% H₂SO₄ Coated, pkg of 100 g bulk packing
Synonim(y):
Żel krzemionkowy powlekany kwasem siarkowym
About This Item
Kod UNSPSC:
13111000
NACRES:
NB.21
Nazwa produktu
44% H2SO4 Coated Silica Gel, pkg of 100 g bulk packing
agency
suitable for EPA 1613
Poziom jakości
Formularz
solid
opakowanie
pkg of 100 g bulk packing
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
wielkość cząstki
60-200 mesh
Zastosowanie
food and beverages
Opis ogólny
The treated silica gels that may be primarily employed in the pre-packed multi-layer silica gel columns are available in bulk packages. These are attractive options for customizing the required columns to more efficiently clean very dirty samples, or to prepare shorter columns when samples are relatively clean, e.g. drinking water.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)