Kluczowe dokumenty
504815
Supelco
Supelclean LC-SAX SPE Tube
bed wt. 100 mg, volume 1 mL, pk of 108
About This Item
Kod UNSPSC:
41115712
Materiały
polypropylene tube
skład
bed wt., 100 mg
opakowanie
pk of 108
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
pojemność
1 mL
Matryca
silica gel
grupa aktywna macierzy
SAX phase
quaternary amine, Cl- counterion
średnica
40-45 μm
wielkość porów
60 Å
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
ion exchange
ion exchange
Opis ogólny
949 LC-SAX SPE Tube to silny wkład anionowymienny.
Zastosowanie
949 LC-SAX SPE Tube może być używana do ekstrakcji do fazy stałej:
  • Kwasu foliowego w preparacie mleka dla niemowląt przed jego oznaczeniem metodą rozcieńczania izotopów-chromatografii cieczowej-tandemowej spektrometrii mas (ID-LC-MS/MS).
Informacje prawne
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Development of isotope dilution-liquid chromatography/tandem mass spectrometry as a candidate reference method for the determination of folic acid in infant milk formula
Jung M, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 28(5), 745-745 (2007)
Produkty
SPE retention mechanism in this case is based on the electrostatic attraction of charged functional groups of the analyte(s) to oppositely charged functional groups on the sorbent.
Protokoły
Retention occurs through polar interaction between the sorbent and analytes. Typical sample matrices that can be employed in normal-phase SPE include hydrocarbon or fatty oils diluted in a solvent like hexane, isooctane, chlorinated solvent, THF, diethyl ether, or ethyl acetate.