Merck
442315
Supelco
2,4-Dimethylaniline
analytical standard
Synonim(y):
1-Amino-2,4-dimethylbenzene, 2,4-Xylidine, 4-Amino-m-xylene
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2C6H3NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
121.18
Beilstein:
636243
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12000000
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
analytical standard
gęstość pary
4.2 (vs air)
ciśnienie pary
0.16 mmHg ( 25 °C)
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
temp. samozapłonu
860 °F
granice wybuchowości
7 %
opakowanie
ampule of 1000 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.558 (lit.)
bp
218 °C (lit.)
mp
−14.3 °C (lit.)
gęstość
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
environmental
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
Cc1ccc(N)c(C)c1
InChI
1S/C8H11N/c1-6-3-4-8(9)7(2)5-6/h3-5H,9H2,1-2H3
Klucz InChI
CZZZABOKJQXEBO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2,4-Dimethylaniline is a dark brown colored liquid, which is obtained as a final degradation product of amitraz, a formamide acaricide. It is an environmentally stable compound, which is found to be oncogenic, mutagenic and genotoxic in nature.
Zastosowanie
2,4-Dimethylaniline can undergo oxidative degradation, to form a series of hydroxylated aromatic amines, in the presence of ultraviolet-visible light or hydrogen peroxide.
2,4-Dimethylaniline may be used as an analytical standard for the determination of the analyte in beeswax, honey, and environmental samples by various chromatography techniques.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
208.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
98 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Headspace solvent microextraction-gas chromatographic thermionic specific detector determination of amitraz in honey after hydrolysis to 2, 4-dimethylaniline
Shamsipur M, et al.
Journal of food composition and analysis, 21(3), 264-270 (2008)
Solid phase microextraction and gas chromatography with ion trap detector (GC-ITD) analysis of amitraz residues in beeswax after hydrolysis to 2, 4-dimethylaniline
Lenicek J, et al.
Analytica Chimica Acta, 571(1), 40-44 (2006)
Extraction and clean-up methods for the determination of amitraz total residues in beeswax by gas chromatography with electron capture detection
Jimenez JJ, et al.
Analytica Chimica Acta, 524(1-2), 271-278 (2004)
Teratogenic effects of amitraz, 2, 4-dimethylaniline, and paraquat on developing frog (Xenopus) embryos
Osano.O, et al.
Archives of Environmental Contamination and Toxicology, 43, 42-49 (2002)
Voltammetric analysis of the acaricide amitraz and its degradant, 2, 4-dimethylaniline
Brimecombe.R and Limson.J
Talanta, 71, 1298-1303 (2007)