Kluczowe dokumenty
29569-U
CGA-590 Gas Cylinder Pressure Regulator
2-stage high purity, parameter 0-100 psi
About This Item
Kod UNSPSC:
41112500
NACRES:
SB.54
Polecane produkty
Parametry
0-100 psi
Opis ogólny
For use with compressed air gas cylinders.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)