Kluczowe dokumenty
29575-U
CGA-580 Gas Cylinder Pressure Regulator
2-stage high purity plus, parameter 0-150 psi
Synonim(y):
Regulator ciśnienia (He, Ar, N2)
About This Item
Kod UNSPSC:
41112500
NACRES:
SB.54
Parametry
0-150 psi
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For use with helium, nitrogen, or argon gas cylinders.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)