Merck
2879205-U
Supelco
Inlet Liner, Split/Splitless Type, Straight FocusLiner Design (wool packed)
pkg of 5 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41115719
NACRES:
SB.54
opakowanie
pkg of 5 ea
dł. × śr. zewn. × śr. wewn.
92 mm × 6.2 mm × 4.0 mm
Opis ogólny
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
  • Fits PerkinElmer (Clarus and AutoSystem)
Informacje prawne
FocusLiner is a trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
2879205-U4061833407493