Merck
2631005
Supelco
Inlet Liner, Split/Splitless Type, Straight Design (wool packed)
pkg of 5 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
opakowanie
pkg of 5 ea
dł. × śr. zewn. × śr. wewn.
92 mm × 6.35 mm × 4.0 mm
Opis ogólny
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
  • Fits PerkinElmer (AutoSystem)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
26310054061833406861