Kluczowe dokumenty
2632725
Supelco
Inlet Liner, Split/Splitless Type, Straight Design (wool packed)
pkg of 25 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41115719
opakowanie
pkg of 25 ea
dł. × śr. zewn. × śr. wewn.
95 mm × 5.0 mm × 3.0 mm
Opis ogólny
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
  • Fits Shimadzu (17A) [with SPL-17 Injector]
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)