Merck
2879905-U
Supelco
Inlet Liner, Split/Splitless Type, Single Taper FocusLiner Design (wool packed)
pkg of 5 ea
Synonim(y):
Akcesoria GC, wata szklana, wkładka wlotowa
About This Item
Kod UNSPSC:
41115719
NACRES:
SB.54
opakowanie
pkg of 5 ea
dł. × śr. zewn. × śr. wewn.
78.5 mm × 6.3 mm × 4.0 mm
Opis ogólny
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
  • Fits Agilent (5890, 6890, and 7890)
  • Fits Finnigan (9001GCQ)
  • Fits Varian (CP-1177 Injector)
Zastosowanie
  • Dzielone/bezdzielone wloty w chromatografii gazowej: O co chodzi z tymi wszystkimi różnymi szklanymi wkładkami wlotowymi: Ten artykuł zawiera dogłębny przegląd różnych konfiguracji szklanych wkładek wlotowych stosowanych w dzielonych i bezdzielonych wlotach do chromatografii gazowej. Konstrukcja Single Taper FocusLiner (pakowana w wełnę) została wyróżniona ze względu na jej skuteczność w zwiększaniu odparowywania próbki i zmniejszaniu strat analitu, co czyni ją idealną do precyzyjnych zastosowań analitycznych w złożonych matrycach próbek (Snow, 2022).
Informacje prawne
FocusLiner is a trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Caterina Agrimonti et al.
International journal of food microbiology, 305, 108246-108246 (2019-06-27)
Cellulosic pads, amended with emulsions containing essential oils of thyme and oregano, exhibited antimicrobial activity against the psychrophilic microbiota of minced beef. In addition, the pads were active against specific meat bacterial species (Pseudomonas putida, Pseudomonas fragi, Pseudomonas fluorescens, Enterococcus
Protokoły
Complete workflow for the comprehensive analysis of terpenes in cannabis
Kompletny przepływ pracy do kompleksowej analizy terpenów w konopiach indyjskich
Global Trade Item Number
SKUGTIN
2879905-U4061826273340