2877605-U
Inlet Liner, Split/Splitless Type, Straight FocusLiner™ Design (wool packed)
pkg of 5 ea
Synonim(y):
Akcesoria GC, wata szklana, wkładka wlotowa
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
Split/Splitless
opakowanie
pkg of 5 ea
dł. × śr. zewn. × śr. wewn.
95 mm × 5.0 mm × 3.4 mm
95 mm × 5.0 mm × 3.4 mm
kompatybilność
configured for Shimadzu 2010
Opis ogólny
- Fits Shimadzu (GC-2010)
Zastosowanie
- Dzielone/bezdzielone wloty w chromatografii gazowej: O co chodzi z tymi wszystkimi różnymi szklanymi wkładkami wlotowymi: W tym artykule dokonano przeglądu różnych konfiguracji szklanych wkładek wlotowych stosowanych w dzielonych i bezdzielonych wlotach do chromatografii gazowej, koncentrując się na ich wpływie na wprowadzanie próbek i wydajność analizy. Podkreślono zastosowanie wlotów Straight FocusLiner Design (wypełnionych wełną) ze względu na ich zdolność do poprawy parowania i zmniejszenia strat próbki, co czyni je niezbędnymi w opracowywaniu metod w celu uzyskania dokładnych wyników analitycznych (Snow, 2022).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)