Kluczowe dokumenty
2878605-U
Supelco
Inlet Liner, Split/Splitless Type, Straight FocusLiner Design (wool packed)
pkg of 5 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41115719
NACRES:
SB.54
opis
Split/Splitless FocusLiner for 17A with SP-17 (wool packed)
Właściwości
Split/Splitless FocusLiner, packed with Quartz wool
opakowanie
pkg of 5 ea
dł. × śr. zewn. × śr. wewn.
95 mm × 5.0 mm × 3.4 mm
95 mm × 5.0 mm × 3.4 mm
kompatybilność
configured for Shimadzu 17A (SP-17 Injector)
Opis ogólny
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
  • Fits Shimadzu (17A) [with SPL-17 Injector]
Informacje prawne
FocusLiner is a trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)