Kluczowe dokumenty
2879925-U
Supelco
Inlet Liner, Split/Splitless Type, Single Taper FocusLiner Design (wool packed)
pkg of 25 ea
Synonim(y):
Akcesoria GC, wata szklana, wkładka wlotowa
About This Item
Kod UNSPSC:
41115719
NACRES:
SB.54
opakowanie
pkg of 25 ea
dł. × śr. zewn. × śr. wewn.
78.5 mm × 6.3 mm × 4.0 mm
Opis ogólny
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
  • Fits Agilent (5890, 6890, and 7890)
  • Fits Finnigan (9001GCQ)
  • Fits Varian (CP-1177 Injector)
Informacje prawne
FocusLiner is a trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)