Merck
2636801
Supelco
Inlet Liner, Splitless Type, Single Taper Design (unpacked)
pkg of 1 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
Materiały
glass liner
opis
Universal flash
Właściwości
glass flash insert
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Varian 03-918339-00 (OEM)
dł. × śr. zewn. × śr. wewn.
73 mm × 6.35 mm × 4.0 mm
kompatybilność
for use with Varian 1075/1077 Injectors
technique used for 0.53 mm I.D. columns
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
  • Fits Varian (1075 and 1077 Injector)
Inne uwagi
I263680 --> material nos. 2636801 (1pk), 2636805 (5pk), & 2636825 (25pk).
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)