Merck
2051325
Supelco
Inlet Liner, Splitless Type, Straight Design (unpacked)
pkg of 25 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
opakowanie
pkg of 25 ea
dł. × śr. zewn. × śr. wewn.
78.5 mm × 6.5 mm × 2.0 mm
Opis ogólny
Wkładka wlotowa jest ważną częścią portu wtryskowego. Głównymi funkcjami wkładki wlotowej jest ograniczenie degradacji próbki i poprawa parowania wraz z prawidłowym ustawieniem igły strzykawki. Niewłaściwy wybór wkładki może mieć znaczący wpływ na chromatogram. Podstawowe problemy związane z niewłaściwym wyborem wkładki obejmują wyższy potencjał ogonowania piku i dyskryminacji masowej. Zaleca się, aby objętość wkładki wlotowej była większa niż ilość próbki wstrzykiwanej strzykawką, aby uniknąć reakcji z próbką. Wkładka portu wtryskiwacza jest odpowiednia do wykonania połączenia między wprowadzeniem próbki a kolumną GC. Splitless jest podobny do Split z szerokim otworem, ale bez kubków, przegród lub skrętów. Do kierowania analitów na kolumnę mogą być stosowane stożki typu splitless. Wełna jest stosowana w celu zwiększenia parowania i utrzymania nielotnego materiału w kolumnie.
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
  • Fits Agilent (5890, 6890, and 7890)
  • Fits Finnigan (9001GCQ)
  • Fits Varian (CP-1177 Injector)
Zastosowanie
Wkładka wlotowa może być używana do analizy substancji lotnych w przestrzeni nadpowierzchniowej z owoców przy użyciu sprzężonej detekcji chromatograficzno-elektroantenograficznej (GC-EAD). Może być stosowany do analizy GC połączonej z detektorem masowym HP 5972 działającym w trybie zderzenia elektronów do oznaczania benzenu, toluenu, etylobenzenu i ksylenów (BTEX) w moczu. Może być również używany do wstrzykiwania próbek metodą mikroekstrakcji do fazy stałej (SPME).
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S Fustinoni et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical sciences and applications, 723(1-2), 105-115 (1999-03-18)
A method for the determination of benzene, toluene, ethylbenzene and xylenes (BTEX) in urine of people exposed to these airborne pollutants present in the living environment, has been described. Solid-phase microextraction has been used for sampling BTEX from the headspace
Satoshi Nojima et al.
Journal of chemical ecology, 29(10), 2347-2357 (2003-12-20)
Solid-phase microextraction and gas chromatography coupled with electroantennographic detection were used to identify volatiles from fruit of flowering dogwood, Cornus florida, as key attractants for Rhagoletis pomonella flies originating from dogwood fruit. A six-component blend containing ethyl acetate (54.9%), 3-methylbutan-1-ol
Novel aggregation pheromone,(1S, 4R)-p-menth-2-en-1-ol, of the ambrosia beetle, Platypus quercivorus (Coleoptera: Platypodidae)
Tokoro, Masahiko, et al.
Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute, 6, 49-57 (2007)
Michelle Groves Carlin, John Richard Dean
Forensic Applications of Gas Chromatography, 9-9 (2013)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
20513254061833415344