Merck
2631705
Supelco
Inlet Liner, for Packed GC (wool packed)
wool packed, pkg of 5 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
opakowanie
pkg of 5 ea
dł. × śr. zewn. × śr. wewn.
112 mm × 6.0 mm × 3.0 mm
Opis ogólny
Deactivated (silanized) glass inlet liner for packed injection ports.
  • Fits PerkinElmer (AutoSystem)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
26317054061833406939