Kluczowe dokumenty
27563-U
Supelco
ABC Vial, 0.3 mL LVI, 9 mm thread, Pk/100
amber glass vial (vial only), cap (none supplied)
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiały
amber glass vial (vial only)
Właściwości
cap (none supplied)
closure type screw top vial
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn. × wys. × śr. wewn.
12 mm × 32 mm × 6 mm
pojemność
0.3 mL
dopasowywanie
thread for 9 mm
Opis ogólny
These ABC Vials contain a Low Volume Insert; can be used either as crimp seal or with screw cap.
Przydatność
Kompatybilność z autosamplerem:
Agilent
Agilent 1050/1090A
Agilent 1100/1200
Agilent 7673A, 7683
Agilent 5890/7985A/6850/6890
LEAP Technologies
CTC LC PAL, GC PAL
CombiPAL
HTC PAL/HTS PAL
Autosamplery LC Shimadzu
SIL-HTa/SIL-HTc
SIL-10ADvp
SIL-10A/SIL-10Ai/SIL-10AP
Varian
CP-9010
8000/8035/8100/8200
9100/9090/9095
Vista
Waters
Alliance 2690/2695
Alliance 2790/2795
Acquity
Informacje prawne
ABC Vial is a trademark of Wheaton Industries, Inc.
LVI is a trademark of Wheaton Industries, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)