27212
Vials, screw top with polypropylene open-top cap, pre-assembled, pkg of 100
volume 22 mL, clear glass vial, O.D. × H 23 mm × 85 mm, tan PTFE/silicone septum
About This Item
Polecane produkty
Materiały
black polypropylene hole cap (open-top)
clear glass vial
tan PTFE/silicone septum
Właściwości
closure type black polypropylene hole cap
closure type screw top vial
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn. × wys.
23 mm × 85 mm
pojemność
22 mL
dopasowywanie
thread for 20-400
część zamienna
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)