Kluczowe dokumenty
27179
Supelco
Cap liner, PTFE
white PTFE, diam. × thickness 21 mm × 0.010 in., for use with 22 mL vial, pkg of 100 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Materiały
PTFE liner
white PTFE
opis
Oversized for better sealing ability.
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. × grubość
21 mm × 0.010 in.
kompatybilność
for use with 22 mL vial
for use with screw cap, 20-400
Zastosowanie
Kołpak może być stosowany w kolbach Erlenmeyera do oznaczania chemicznego zapotrzebowania tlenu (ChZT).
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A Modified sealed oven-UV method of COD determination.
CHEN, JUNMING, TENGCHANG PAN, and CHINWANG HUANG
Eisei-kagaku, 40.4, 338-343 (1994)