Kluczowe dokumenty
27175-U
Supelco
Screw cap, solid top with aluminum liner, pkg 100
black phenolic solid cap, aluminum liner, for use with 22 mL vial (with 20 mm thread), thread for 20-400
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiały
aluminum liner
black phenolic solid cap
rozmiar
20-400
Właściwości
closure type black phenolic solid top cap
opakowanie
pkg of 100 ea
Parametry
135 °C temp. limit
dopasowywanie
thread for 20-400
kompatybilność
for use with 22 mL vial (with 20 mm thread)
Opis ogólny
Zakrętki [do użytku z fiolką 22 ml (z gwintem 20 mm)] są dostępne do użytku z septą uszczelniającą i pełnymi zakrętkami z aluminiowymi wkładkami. Zakrętki są oferowane w czarnych, pełnych zakrętkach fenolowych, które mogą wytrzymać maksymalną temperaturę 135°C.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)