27069
Vials, 2 mL crimp top, clear glass, 12 x 32 mm
volume 2 mL, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 4.6 mm, pkg of 1000 ea
Synonim(y):
PK1000 CLEAR CRIMP SEAL VIAL 2ML, STD OPENING
About This Item
Polecane produkty
Materiały
clear glass vial
Właściwości
closure type crimp top vial
vial type standard opening
opakowanie
pkg of 1000 ea
śr. zewn. × wys. × śr. wewn.
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
pojemność
2 mL
dopasowywanie
thread for 11 mm
Opis ogólny
Informacje prawne
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)