Kluczowe dokumenty
27029-U
Supelco
Vials, screw top, silane-treated
volume 2 mL, clear glass vial, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 4.6 mm, thread for 8-425
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiały
clear glass vial
opis
Silanized
Właściwości
closure type screw top vial
deactivation silanized
opakowanie
pkg of × 100 ea
śr. zewn. × wys. × śr. wewn.
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
pojemność
2 mL
dopasowywanie
thread for 8-425
Opis ogólny
Cap not included.
Cechy i korzyści
  • Proprietary silane treatment shields active silanol groups on untreated glass surfaces.
  • Improved recovery of submicrogram polar compounds.
  • Save time and money.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)