Kluczowe dokumenty
22494
Supelco
Supeltex M-4 Capillary Ferrule, General Purpose
I.D. 1.0 mm, 0.75 mm Column I.D., pkg of 10 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
opakowanie
pkg of 10 ea
śr. wewn.
1.0 mm
kompatybilność
0.75 mm Column I.D.
Opis ogólny
Tuleje kapilarne mają precyzyjny otwór, który jest umieszczony centralnie. Podczas montażu złącza włókno jest mocowane w tulei za pomocą kleju przed szlifowaniem i polerowaniem w celu przygotowania końcówki.
Supelco has refined the design of these graphite ferrules to provide a clean, sharp profile with minimal flash.
Characteristics:
Seals at one-quarter turn past fingertight. Maximum sealing surface contact, reduced risk of column contamination at installation.
Material Composition: flexible graphite
Maximum Temperature: 450 °C
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Senior John M.
Optical Fiber Communications, 245-245 (2009)