22489
Supeltex M-2A Capillary Ferrule, General Purpose
I.D. 0.8 mm, 0.53 mm Column I.D., pkg of 10 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 10 ea
śr. wewn.
0.8 mm
kompatybilność
0.53 mm Column I.D.
Opis ogólny
Tuleje kapilarne mają precyzyjny otwór, który jest umieszczony centralnie. Podczas montażu złącza włókno jest mocowane w tulei za pomocą kleju przed szlifowaniem i polerowaniem w celu przygotowania końcówki.
Characteristics: Seals at 1/4 turn past fingertight. High reusability. Won′t stick to metal or glass.
Material Composition: DuPont VESPEL SP-21 (85% polyimide, 15% graphite)
Maximum Temperature: 400 °C
Material Composition: DuPont VESPEL SP-21 (85% polyimide, 15% graphite)
Maximum Temperature: 400 °C
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Senior John M.
Optical Fiber Communications, 245-245 (2009)