Merck
22459
Supelco
Supeltex M-2A Capillary Ferrule, General Purpose
I.D. 1.2 mm, 0.50-0.75 mm Column I.D., pkg of 10 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
opakowanie
pkg of 10 ea
śr. wewn.
1.2 mm
kompatybilność
0.50-0.75 mm Column I.D.
Opis ogólny
Characteristics: Seals at 1/4 turn past fingertight. High reusability. Won′t stick to metal or glass.
Material Composition: DuPont VESPEL SP-21 (85% polyimide, 15% graphite)
Maximum Temperature:
400 °C
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)