24806-U
Supeltex M-2A Capillary Ferrule, Short Design
I.D. 0.5 mm, 0.32 mm Column I.D., pkg of 50 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
SB.54
Polecane produkty
Właściwości
ferrule type short
opakowanie
pkg of 50 ea
producent / nazwa handlowa
Agilent/HP 5062-3514
śr. wewn.
0.5 mm
kompatybilność
0.32 mm Column I.D.
Opis ogólny
Złączki typu swage są jednymi z najpopularniejszych złączy, które są dostępne w formie metalowej i plastikowej; są bardzo przydatne do łączenia podobnych lub odmiennych materiałów, takich jak metal ze szkłem lub metal z tworzywem sztucznym. Złączka rurowa typu swage składa się z czterech części, a mianowicie korpusu, w którym umieszczona jest rura, dwóch tulei, czyli przedniej i tylnej, oraz nakrętki uszczelniającej. W przypadku korzystania z oryginalnej nakrętki dostarczonej do wtryskiwacza i końca detektora innego niż MS instrumentu GC, należy wybrać krótką tuleję 1646. Tuleja kapilarna M-2A Łatwo dopasowuje się do kolumn kapilarnych, zapewniając skuteczne uszczelnienie z mniejszym ryzykiem pęknięcia i ma wysoką przydatność do ponownego użycia.
Characteristics: Seals at 1/4 turn past fingertight. High reusability. Won′t stick to metal or glass.
Material Composition: DuPont VESPEL SP-21 (85% polyimide, 15% graphite)
Maximum Temperature: 400 °C
Material Composition: DuPont VESPEL SP-21 (85% polyimide, 15% graphite)
Maximum Temperature: 400 °C
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
The Manipulation of Air-Sensitive Compounds.
Shriver DF.
Nature, 217-218 (1986)