Kluczowe dokumenty
24833-U
Capillary Column Nut (fits Agilent injectors and non-MS detectors), hexagonal wrenchtight version
pkg of 2 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
SB.54
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 2 ea
Powiązane kategorie
Opis ogólny
These stainless steel column nuts are replacements for damaged or misplaced original Agilent nuts. Use with short ferrules. Hexagonal shape allows tightening with a wrench to keep fingers from getting burned.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)