Kluczowe dokumenty
24826-U
Supelco
Supeltex M-2A Capillary Ferrule, Long Design
Long Design, I.D. 0.4 mm, pkg of 10 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
SB.54
opakowanie
pkg of 10 ea
producent / nazwa handlowa
Agilent/HP 5062-3508 (OEM)
PerkinElmer 09920104 (OEM)
Varian CR 213104 (OEM)
śr. wewn.
0.4 mm
kompatybilność
0.10-0.25 mm Column I.D.
Opis ogólny
Złączki typu swage są jednymi z najpopularniejszych złączy, które są dostępne w formie metalowej i plastikowej; są one bardzo przydatne do łączenia podobnych lub odmiennych materiałów, takich jak metal ze szkłem lub metal z tworzywem sztucznym. Złączka rurowa typu swage składa się z czterech części, a mianowicie korpusu, w którym umieszczana jest rura, dwóch tulei, czyli tulei przedniej i tulei tylnej oraz nakrętki uszczelniającej. Tuleja kapilarna M-2A łatwo dopasowuje się do kolumn kapilarnych, zapewniając skuteczne uszczelnienie z mniejszym ryzykiem pęknięcia i ma wysoką zdolność do ponownego użycia.
Characteristics: Seals at 1/4 turn past fingertight. High reusability. Won′t stick to metal or glass.
Material Composition: DuPont VESPEL SP-21 (85% polyimide, 15% graphite)
Maximum Temperature:
400 °C
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The Manipulation of Air-Sensitive Compounds.
Shriver DF.
Nature, 217-218 (1986)