Key Documents
13785
Metal Packed GC Column (fits PerkinElmer®)
phase none, matrix 80/100 Porapak Q support, L × O.D. × I.D. 6.0 ft (1.8 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
About This Item
Polecane produkty
Materiały
stainless steel column
producent / nazwa handlowa
PerkinElmer
Parametry
0-250 °C temperature (isothermal or programmed)
metody
gas chromatography (GC): suitable
dł. × śr. zewn. × śr. wewn.
6.0 ft (1.8 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
macierz
80/100 Porapak Q support
grupa aktywna macierzy
none phase
typ kolumny
packed GC
kompatybilność
for use with PerkinElmer
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)