Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
ZRB2308
Sigma-Aldrich
Anti-STAT2 Antibody, clone 1F7 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Transduktor sygnału i aktywator transkrypcji 2, p113
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
recombinant monoclonal
opis
clone 1F7
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 97.92 kDa
observed mol wt ~110 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
mouse, human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
monkey
opakowanie
antibody small pack of 25
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
C-terminal half
numer dostępu Protein ID
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... STAT2(6773)
Opis ogólny
Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczać bardziej ekologiczne produkty alternatywne, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, zostało wyprodukowane bez szkody dla zwierząt i jest wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 stanowią całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego systemu ekspresji rekombinowanej, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej konsystencji między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest sprawdzane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 1F7 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa STAT2. Celuje w epitop w obrębie 18 aminokwasów od C-końcowej połowy.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 18 aminokwasom z C-końcowej połowy ludzkiego STAT2.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek K562.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło STAT2 w lizacie komórek K562.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło STAT2 w lizatach komórek Raji i NIH3T3.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło STAT2 w wycinkach tkanek ludzkiej skóry.
Affinity Binding Assay: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wiązała peptyd STAT2 z KD wynoszącym 1,4 x 10-6 w teście wiązania powinowactwa.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło STAT2 w komórkach K562.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Transduktor sygnału i aktywator transkrypcji 2 (UniProt: P52630; znany również jako STAT2, p113) jest kodowany przez gen STAT2 (Gene ID: 6773) u człowieka. Szlak sygnałowy JAK-STAT odgrywa ważną rolę w proliferacji komórek, różnicowaniu komórek, migracji komórek i śmierci komórek. Jest to główny mechanizm sygnalizacyjny dla różnych cytokin i czynników wzrostu. U ssaków rozpoznano siedem różnych STAT. Zawierają one konserwowaną resztę tyrozyny w pobliżu C-końca, która jest fosforylowana przez JAK, co umożliwia dimeryzację STAT poprzez interakcję z konserwowaną domeną SH2. W swojej utajonej formie STAT znajdują się w cytoplazmie, a po fosforylacji są transportowane do jądra przez mechanizm zależny od importyny -5. W jądrze dimeryzowane STAT wiążą się ze specyficznymi sekwencjami regulatorowymi w celu aktywacji lub represji transkrypcji genów docelowych. Główną funkcją STAT2 jest pośredniczenie w sygnalizacji IFN- /β. Po związaniu interferonu typu I z receptorami na powierzchni komórki, aktywowane są kinazy JAK, co prowadzi do fosforylacji tyrozyny STAT1 i STAT2. Ufosforylowane STAT dimeryzują, łączą się z IRF9/ISGF3G, tworząc kompleks określany jako czynnik transkrypcyjny ISGF3, który dostaje się do jądra. ISGF3 wiąże się z elementem odpowiedzi stymulowanym IFN (ISRE) w celu aktywacji transkrypcji genów stymulowanych interferonem. STAT2 służy również jako regulator rozszczepienia mitochondriów poprzez modulowanie fosforylacji DNM1L przy serynie 616 i serynie 637, które odpowiednio aktywują i inaktywują aktywność GTPazy DNM1L. Opisano dwie izoformy STAT2, które są wytwarzane przez alternatywny splicing. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Lee, CJ., et al. (2020). Exp. Mol. Med. 52(9); 1526-1536; Sahani, R., et al. (2015). Brain. 138(10); 2834-2846; Bluyssen, HA., and Levy, DE. (1997). 272(7); 4600-4605).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS z 5% trehalozą, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 µL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 µl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)