Kluczowe dokumenty
MABS2273
Sigma-Aldrich
Anti-CD200/HPi1 Antibody, clone HIC0-4F9
Synonim(y):
Glikoproteina błonowa OX-2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
HIC0-4F9, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 31.26 kDa
observed mol wt ~N/A kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 100
metody
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
izotyp
IgG1κ
sekwencja epitopowa
Unknown
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... CD200(4345)
Specyficzność
Klon HIC0-4F9 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym białko CD200/HPi1.
Immunogen
Wzbogacone ludzkie komórki wysp trzustkowych.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Testowanie izotypów: Potwierdzenie tożsamości za pomocą testu izotypowania.
Analiza izotypowania: Tożsamość tego przeciwciała monoklonalnego została potwierdzona testem izotypowania jako mysie IgG1.
Testowane zastosowania
Zastosowania immunohistochemiczne: Reprezentatywna partia wykryła CD200/HPi1 w zastosowaniach immunohistochemicznych w świeżo mrożonych normalnych tkankach trzustki (dzięki uprzejmości Craiga Dorrella, Ph.D., Oregon Health & Science University, Portland, Oregon USA).
Zastosowania immunohistochemiczne: Reprezentatywna partia wykryła CD200/HPi1 w zastosowaniach immunohistochemicznych (Dorrell, C., et al. (2008). Stem Cell Res. 1(3):183-94).
Analiza cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia wykryła CD200/HPi1 w zastosowaniach cytometrii przepływowej (van der Heide, V., et al. (2022). Cell Rep. 38(11):110508).
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Glikoproteina błonowa OX-2 (UniProt: P41217; znana również jako CD200) jest kodowana przez gen CD200 (znany również jako MOX1, MOX2, My033) (Gene ID: 4345) u człowieka. CD200 jest szeroko wyrażaną, jednoprzebiegową glikoproteiną błonową typu I, która jest syntetyzowana z peptydem sygnałowym (aa 1-30), który jest następnie odcinany w celu wytworzenia dojrzałego białka, które zawiera domenę zewnątrzkomórkową (aa 31-232), domenę transbłonową (aa 233-359) i domenę cytoplazmatyczną (aa 260-278). Zawiera również jedną domenę Ig-podobną typu V (aa 31-141) i jedną domenę Ig-podobną typu C2 (aa 142-232). Ulega ekspresji w szerokim zakresie komórek, w tym w komórkach limfoidalnych, neuronach i śródbłonku. Oddziałuje z CD200R, receptorem hamującym z nadrodziny immunoglobulin, który ulega ekspresji głównie na komórkach linii mieloidalnej/monocytowej i ma supresyjny wpływ na odpowiedź immunologiczną za pośrednictwem komórek T. CD200 służy również jako marker komórek endokrynnych trzustki, w tym komórek β wykazujących ekspresję insuliny, ale nie rozpoznaje komórek zewnątrzwydzielniczych. Stwierdzono, że jego poziomy są podwyższone w komórkach β trzustki po zakażeniu SARS-CoV-2, a infekcja ta jest ściśle zależna od receptora ACE2. Opisano trzy izoformy CD200, które są wytwarzane przez alternatywny splicing. (Ref.: van der Heide, V., et al. (2022). Cell Rep. 38(11); 110508; Dorfman, DM., and Shahsafaei, A. (2010). Am. J. Clin. Pathol. 134(5); 726-733; Dorrell, C., et al. (2008). Stem Cell Res. 1(3); 183-194).
Postać fizyczna
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1 w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Rekonstytucja
1,0 mg/ml. Należy zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi sugerowanych początkowych rozcieńczeń i/lub mian w zależności od zastosowania i rodzaju próbki.
Przechowywanie i stabilność
Zalecane przechowywanie: +2°C do +8°C.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1