Kluczowe dokumenty
HPA022923
Sigma-Aldrich
Anti-WIZ antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Protein Wiz, Anti-Widely-interspaced zinc finger-containing protein, Anti-Zinc finger protein 803
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
SPSDLHISPLAKKLPPPPGSPLGHSPTASPPPTARKMFPGLAAPSLPKKLKPEQIRVEIKREMLPGALHGELHPSEGPWGAPREDMTPLNLSSR
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... WIZ(58525)
Immunogen
Protein Wiz recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
WIZ (ang. widely interspaced zinc finger) jest białkiem zawierającym motyw palca cynkowego i jest podstawową podjednostką kompleksu G9a (N-metylotransferaza histon-lizyna 2)/GLP (białko podobne do G9a 1). WIZ pomaga w interakcji G9a i GLP z chromatyną. Kompleks G9a/GLP kontroluje metylację lizyny 9 histonu H3 (H3K9me).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST75998
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chunjing Bian et al.
eLife, 4, doi:10-doi:10 (2015-03-20)
The G9a/GLP complex mediates mono- and dimethylation of Lys9 of histone H3 at specific gene loci, which is associated with transcriptional repression. However, the molecular mechanism by which the G9a/GLP complex is targeted to the specific gene loci for H3K9
Jeremy M Simon et al.
The Journal of biological chemistry, 290(43), 26088-26102 (2015-09-05)
G9a and GLP lysine methyltransferases form a heterodimeric complex that is responsible for the majority of histone H3 lysine 9 mono- and di-methylation (H3K9me1/me2). Widely interspaced zinc finger (WIZ) associates with the G9a-GLP protein complex, but its role in mediating