Kluczowe dokumenty
MAB4619
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-Bcl-XL, NT, klon 7D9
clone 7D9, Chemicon®, from mouse
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
7D9, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
izotyp
IgG2a
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BCL2L1(598)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Bcl-X składa się z dwóch izoform, Bcl-XL (długa), 241-aminokwasowego białka i Bcl-XS (krótka), 178-aminokwasowego białka pozbawionego 63-aminokwasowej domeny, która jest dobrze konserwowana wśród członków rodziny Bcl-2. Bcl-XL hamuje śmierć komórki, podczas gdy Bcl-XS sprzyja śmierci komórki.Bcl-X ma dwie izoformy, Bcl-XL (długie) białko 241 aminokwasów i Bcl-XS (krótkie) białko 178 aminokwasów pozbawione domeny 63 aminokwasów, które jest dobrze konserwowane wśród członków rodziny Bcl-2. Bcl-XL hamuje śmierć komórki, podczas gdy Bcl-XS sprzyja śmierci komórki.
Specyficzność
MAB4619 rozpoznaje białko o masie 27 kDa, zidentyfikowane jako białko Bcl-XL. Wysoce specyficzny dla Bcl-XL i nie wykazuje reakcji krzyżowej z białkiem Bcl-XS, Bcl-2alfa lub Bax.
Immunogen
Syntetyczny peptyd odpowiadający aminokwasom 35-50 (TEAPEETEAERETPSA) mysiego białka Bcl-XL. Sekwencja ta jest konserwowana w 15 z 16 reszt w szczurzym Bcl-XL.
Zastosowanie
Immunofluorescencja
Cytometria przepływowa
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
To przeciwciało anty-Bcl-XL, N-koniec, klon 7D9 jest zatwierdzone do stosowania w FC, IF do wykrywania Bcl-XL.
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Immunoglobulina oczyszczona metodą chromatografii powinowactwa do białka A. Płyn w 10 mM PBS, pH 7,4, z 0,2% BSA i 0,09% azydkiem sodu.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yiqing Li et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 114(2), E209-E218 (2017-01-05)
Retinal ganglion cells (RGCs), the projection neurons of the eye, cannot regenerate their axons once the optic nerve has been injured and soon begin to die. Whereas RGC death and regenerative failure are widely viewed as being cell-autonomous or influenced