Kluczowe dokumenty
06-413
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-NFκB p52
Upstate®, from rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NFKB1(4790)
Opis ogólny
Czynnik transkrypcyjny NFκB został pierwotnie zidentyfikowany jako kompleks białkowy składający się z podjednostki wiążącej DNA o masie 65 kDa i związanego z nią białka o masie 50 kDa. Podjednostka 65 kDa jest funkcjonalnie związana z c-Rel p75 i Rel B p68. Początkowo uważano, że podjednostka p50 jest funkcjonalnie unikalnym białkiem pochodzącym z końca aminowego prekursora oznaczonego jako p105. Wyizolowano cDNA, które koduje alternatywną podjednostkę NFκB wiążącą DNA. Jest on syntetyzowany jako białko o masie 100 kDa, które ulega ekspresji w różnych typach komórek i, podobnie jak p105, ulega rozszczepieniu w celu wytworzenia podjednostki NFκB, w tym przypadku białka oznaczonego jako p52 (wcześniej określanego jako p49). W przeciwieństwie do p50 pochodzącego z p105, p52 działa synergistycznie z p65 w celu stymulacji wzmacniacza HIV w przejściowo transfekowanych komórkach Jurkat.
Specyficzność
Rozpoznaje NFκB p52 i jego prekursor.
Immunogen
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH (CYNPGLDGIIEYDDFK) zawarty w aminokwasach 4-19 ludzkiego NF κB, p52
Zastosowanie
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Czynniki transkrypcyjne
Wykryj NFκB p52 za pomocą przeciwciała anty-NFκB p52 (królicze przeciwciało poliklonalne), które działa w IP i WB.
Jakość
routinely evaluated by immunoblot on RIPA lysates from Raji cells
Opis wartości docelowych
52 kDa i prekursor (100 kDa)
Postać fizyczna
Białko A Oczyszczona immunoglobulina w 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% NaN3 jako środkiem konserwującym.
Format: Oczyszczony
Nieoczyszczony
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 2 lata w temperaturze -20°C od daty wysyłki. Należy unikać wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować oryginalną fiolkę po rozmrożeniu i przed zdjęciem korka.
Komentarz do analizy
Kontrola
Lizat komórek Raji, lizat całych komórek Jurkat
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
TWEAK induces NF-kappaB2 p100 processing and long lasting NF-kappaB activation.
Saitoh, T; Nakayama, M; Nakano, H; Yagita, H; Yamamoto, N; Yamaoka, S
The Journal of Biological Chemistry null
Down-regulation of Bcl-2 enhances estrogen apoptotic action in long-term estradiol-depleted ER(+) breast cancer cells.
R X-D Song, Z Zhang, G Mor, R J Santen
Apoptosis null
Epstein-Barr virus latent infection membrane protein 1 TRAF-binding site induces NIK/IKK alpha-dependent noncanonical NF-kappaB activation.
Luftig, M; Yasui, T; Soni, V; Kang, MS; Jacobson, N; Cahir-McFarland, E; Seed, B; Kieff, E
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Beyond the enhanceosome: cluster of novel ?B sites downstream of the human IFN-? gene is essential for lipopolysaccharide-induced gene activation.
Goh, FG; Thomson, SJ; Krausgruber, T; Lanfrancotti, A; Copley, RR; Udalova, IA
Blood null
Aberrant NF-kappaB2/p52 expression in Hodgkin/Reed-Sternberg cells and CD30-transformed rat fibroblasts.
Nonaka, M; Horie, R; Itoh, K; Watanabe, T; Yamamoto, N; Yamaoka, S
Oncogene null
Produkty
The term neurodegeneration characterizes a chronic loss of neuronal structure and function leading to progressive mental impairments.